5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride einfaches Isomer ≥95% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90012
90012.EA 186 EUR InStock
90012.
5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride einfaches Isomer ≥95% (durch HPLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride
5-CR6G (full name: 5-Carboxyrhodamine 6G, hydrochloride, single isomer) is the free acid form of 5-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid soluble in water (pH 7), DMF or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6429eb03d5ca9c405ae30ca028d8064491c564&vid=2e6429eb03d5ca9c405ae30ca028d8064491c564&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge