6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) ≥98% (durch TLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90035
90035.EA 325 EUR InStock
90035.
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE) ≥98% (durch TLC) Amin-reaktiver fluoreszierender Farbstoff
6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester (6-TAMRA SE)
Full name: 6-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester single isomer. Amine-reactive form ofcarboxytetramethylrhodamine (TAMRA) single isomer.
  • λEx/λEm (MeOH) = 540/565 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formel: C₂₉H₂₅N₃O₇
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 150810-69-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=063801324835b30a328a4d6dbfd03295911af3d6&vid=063801324835b30a328a4d6dbfd03295911af3d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge