LC-MS/MS system, SCIEX Triple Quad 3500
Lieferant: AB SCIEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5062231 5073097 5073096 5073675 5073676 5078671 5078672 5078678 5078634 5078635 5078636 5078681 5087706 5078640 5078673 5078674 5078675 5078642 5078644 5078646 5078638 5078639
904-0020EA 149680 EUR InStock
904-0020 904-0021 904-0022 904-0023 904-0024 904-0036 904-0037 904-0038 904-0039 904-0040 904-0041 904-0044 904-0045 904-0046 904-0047 904-0048 904-0049 904-0050 904-0051 904-0052 904-0042 904-0043
LC-MS/MS system, SCIEX Triple Quad 3500
Spektrophotometer und Photometer Mass Spectrometers
The 3500 Triple Quad system offers productivity, reliability, and robustness in a modernised entry-level mass spec for today’s analytical laboratories. The Triple Quad 3500 system offers the speed and precision you want from a modern mass spec system, with the legendary performance and dependability you trust from SCIEX technology.
  • Qurved LINAC® collision cell: More MRMs per injection, space-saving design
  • High pressure Q0 and QJet® ion guide: Enhanced sensitivity through more efficient ion focusing
  • Fast eQ™ electronics: Compatible with fast LC — achieve
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
SERVICELEISTUNGEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..