Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Imazamethabenzmethyl
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
90556-50MG
90556-50MGEA 97.7 EUR InStock
90556-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Imazamethabenzmethyl
Standards Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das Imazamethabenz-Methyl-CRM kann auch folgende Verwendung finden:
  • Untersuchung der Photolyse von Imazamox, Imazapic, Imazaquin und Imazamethabenz-Methyl als Funktion von Wellenlänge, pH-Wert und natürlicher organischer Substanz in einer wässrigen Lösung
  • Vergleichende Untersuchung der Extraktion von Imazamethabenz-Methyl aus landwirtschaftlichen Böden, gefolgt von seiner chromatographischen Bestimmung mittels HPLC
  • Untersuchung der Absorption und Translokation von Fenoxaprop-Ethyl und Imazamethabenz-Methyl in Wildhaferpflanzen, die unter verschiedenen Temperatur- und Lichtintensitätsbedingungen angebaut werden, unter Verwendung von ¹⁴C-Tracertechniken
  • Gleichzeitige Bestimmung von p- und m-Imazamethabenz-Methyl-Enantiomeren unter Verwendung eines chiralen Proteinselektors basierend auf einer direkten chiralen HPLC-Methode
  • Entwicklung einer Methode zur Bestimmung mehrerer Rückstände von Herbiziden nach dem Auflaufen in Wasserproben durch SPE gekoppelt mit HPLC/ESI/MS im positiven Ionisierungsmodus
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge