Computer für Laborgeräte
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LSMPDE20TFTW LSMPDE24TFTW LSMPDE22TFTW LSAKDEBE LSAKDEIT LSAKDECH LSAKDEDE LSAKDEDK LSAKDEES LSAKDEFI LSAKDEINT LSAKDENL LSAKDENO LSAKDEPT LSAKDESE LSAKDEUK LSAKDEFR LSDEBASICW10 LSDELLLAPTOP LSDE1AIO23LTSC LSDE1W10LTSC LSDE1W10LTSCX LSDE2W10LTSC LSDE2W10LTSCX LS3W10LTSCAIC LSDE3MTLTSC LSDELLKM5221W LSPHL4202DW
906-0225EA 208 EUR InStock
906-0225 906-0227 906-0226 906-0221 906-0212 906-0214 906-0219 906-0215 906-0218 906-0222 906-0224 906-0220 906-0223 906-0217 906-0213 906-0216 906-0211 906-0246 906-0241 906-0234 906-0236 906-0235 906-0238 906-0237 906-0240 906-0239 HPLCLSDELLKM5221W HPLCLSPHL4202DW
Computer für Laborgeräte
Computerbildschirme
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
  • Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge