Triethylamin 99,5, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M.O.C. Category N
9111-07EA 0 EUR InStock
9111-07
Triethylamin 99,5, BAKER BIO-ANALYZED®, J.T.Baker®
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay ((CH₃CH₂)₃N) ≥ 99.0 %
Color (APHA) ≤ 15
Identification (by IR) Passes Test
Water (H₂O) ≤ 1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..