VWR®, Trace Metals 1, 15 components in 5% HNO₃
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
91191.180EA 322 EUR InStock
91191.180
VWR®, Trace Metals 1, 15 components in 5% HNO₃
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
15 components: Al 500 mg/l, V 250 mg/l, As 100 mg/l, Be 100 mg/l, Co 100 mg/l, Cr 100 mg/l, Cu 100 mg/l, Fe 100 mg/l, Mn 100 mg/l, Ni 100 mg/l, Pb 100 mg/l, Zn 100 mg/l, Cd 25 mg/l, Se 25 mg/l, Hg 10 mg/l in 5% HNO₃
Zertifizierungen: ISO 17025/17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge