VWR®, 6020 Interference Check Solution A for ICP-MS systems, 12 components in 5% HNO₃/tr HF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
91215.180EA 529 EUR InStock
91215.180
VWR®, 6020 Interference Check Solution A for ICP-MS systems, 12 components in 5% HNO₃/tr HF
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
12 components: Cl- 20000 ug/ml, Ca 3000 ug/ml, Fe 2500 ug/ml, Na 2500 ug/ml, C 2000 ug/ml, Al 1000 ug/ml, Mg 1000 ug/ml, P 1000 ug/ml, K 1000 ug/ml, S 1000 ug/ml, Mo 20 ug/ml, Ti 20 ug/ml in 5% HNO₃/tr HF
Zertifizierungen: ISO 17025/17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge