Dimethylsulfoxid ≥99,8%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
91258.260EA 143 EUR InStock
91258.260 91258.320
Dimethylsulfoxid ≥99,8%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Dimethylsulfoxid
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99.8%
Evaporation residue max. 0.0004%
Water max. 0.05%
Color (Haz) max. 10
Acidity (meq/g) max. 0.0002
Alkalinity (meq/g) max. 0.0002
Transmission (270 nm) min. 35%
Transmission (280 nm) min. 50%
Transmission (310 nm) min. 80%
Transmission (330 nm) min. 90%
Transmission (from 350 nm) min. 97%
Absorbance (270 nm) max. 0.46
Absorbance (280 nm) max. 0.30
Absorbance (310 nm) max. 0.10
Absorbance (330 nm) max. 0.05
Absorbance (from 350 nm) max. 0.013
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge