1-Naphthylacetat -Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
916-10ML
916-10MLEA 182 EUR InStock
916-10ML
1-Naphthylacetat -Lösung, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylacetat
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003922
CAS-Nummer: 830-81-9
ADR: 3,III
IVDLogo
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge