VWR®, Sulphur in 5% biodiesel (B5) with blank (2×100 ml)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
91694.001EA 144 EUR InStock
91694.001
VWR®, Sulphur in 5% biodiesel (B5) with blank (2×100 ml)
Standards Kationischer Standards Schwefel-Standards
100 ml of each: Sulfur 0,0005% w/w in Biodiesel 5; Sulfur in 5% Biodiesel (B5) Blank.
Achtung! Bitte beachten: Irritant.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge