CF® Reaktive Farbstoffe und Protein Etiketten Kits
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
92130 92135 92110 92111 92120 92131 92132 92134 92137 92139 92142 92150 92155 92020 92021 92022 92023 92024 92025 92026 92027 92028 92041 92040 92042 92050 92051 92052 92053 92109 92133 92210 92211 92212 92213 92214 92215 92216 92217 92029 92030 92031 92035 92036 92037 92038 92039 92218 92219 92220 92221 92222 92223 92106 92108 92043 92058 92225 92032 92033 92034 92054 92055 92056 92057 92059 92107 92226 92209 92044 92105 92045 92104 92208 92046 92228 92065 92102 92127 92128 96011 96012 96010 96108 96107
92130.EA 310 EUR InStock
92130. 92135. 92110. 92111. 92120. 92131. 92132. 92134. 92137. 92139. 92142. 92150. 92155. 92020. 92021. 92022. 92023. 92024. 92025. 92026. 92027. 92028. 92041. 92040. 92042. 92050. 92051. 92052. 92053. 92109. 92133. 92210. 92211. 92212. 92213. 92214. 92215. 92216. 92217. 92029. 92030. 92031. 92035. 92036. 92037. 92038. 92039. 92218. 92219. 92220. 92221. 92222. 92223. 92106. 92108. 92043. 92058. 92225. 92032. 92033. 92034. 92054. 92055. 92056. 92057. 92059. 92107. 92226. 92209. 92044. 92105. 92045. 92104. 92208. 92046. 92228. BTIU92065 92102. 92127. 92128. 96011. 96012. 96010. BTIU96108 BTIU96107
CF® Reaktive Farbstoffe und Protein Etiketten Kits
Proteinkonjugate und Markierungen
Biotium bietet eine Auswahl an Formaten mit Reaktivfarbstoffen zum Markieren von Proteinen, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen mit Fluoreszenzfarbstoffen an. CF®-Farbstoffe haben Vorteile in Bezug auf Helligkeit und Photostabilität im Vergleich zu anderen ähnlichen kommerziellen Farbstoffen. CF®-Farbstoffe sind in einer Reihe von Formaten für CF®-Farbstofffarben erhältlich, die das sichtbare und nahe Infrarotspektrum abdecken.
Amingruppen reagieren mit aktivierten Carbonsäuren. Aminooxygruppen (auch bekannt als Hydroxylamin) reagieren leicht mit Aldehyden oder Ketonen, ohne dass ein Reduktionsmittel erforderlich ist. Hydrazide können als fixierbare polare Tracer zur Visualisierung der neuronalen Morphologie in Zellen mikroinjiziert werden. Hydrazide können auch zum Markieren von Aldehyd- oder Ketongruppen verwendet werden, wie zum Beispiel Kohlenhydratmoleküle nach Peroxidation mit Periodat. Für diese Anwendung wird jedoch empfohlen, CF®-Farbstoffaminooxy-Formen zu verwenden, die gegenüber diesen Gruppen reaktiver sind als Hydrazidformen. Maleinimid-Reaktivfarbstoffe markieren Thiole, wie Cysteinreste in Proteinen, und können als Alternative zur SE-Markierung in Fällen verwendet werden, in denen die Lysin-Modifikation die biologische Aktivität des markierten Proteins verändert. Succinimidylester (SE)-Gruppen markieren freie Amine, wie Lysinreste in Proteinen, und werden üblicherweise zur Markierung von Antikörpern verwendet. CF®-Farbstoff-SE-Gruppen sind im Vergleich zu den meisten kommerziell erhältlichen SE-Farbstoffen beständiger gegen Hydrolyse, was zu einer verbesserten Stabilität und Markierungseffizienz führt.
CF® Färbetechnologien unterliegen in den USA und international angemeldeten Patenten. CF® ist eine Marke von Biotium, Inc.
Lieferumfang: Succinimidylester, Maleimid und SE-Proteinmarkierungs-Kits enthalten ein detailliertes Protokoll zum Markieren von IgG oder anderen Proteinen. SE-Proteinmarkierungs-Kits enthalten CF® Farbstoff SE und andere Komponenten die nötig sind, um Proteine zu markieren und zu reinigen. Diese Kits reichen für drei Markierungsreaktionen mit je 1 mg Protein aus.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge