Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™
Lieferant: BIOTIUM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
92299
92299.EA 0 EUR InStock
92299.
Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™
Proteinkonjugate und Markierungen
Die Mix-n-Stain™ Antikörper-Markierungs-Kits nutzen eine Technologie, die eine schnelle Antikörpermarkierung ohne Aufreinigungsschritt ermöglicht.
  • Antikörpermarkierung mit Meerrettichperoxidase (HRP) für Western-Blot-, ELISA- und Immunhistochemie-Anwendungen in unter 4 Stunden
  • Markierungsverfahren mit vielen üblichen Pufferkomponenten und Antikörper-Stabilisatoren kompatibel
  • Antikörpermarkierung mit hell fluoreszierenden Phycobiliproteinen, APC und R-PE
  • Kein Aufreinigungsschritt notwendig
HRP-Konjugate können für Western-Blot-, ELISA-, Immunhistochemie- und andere standardmäßige Immunassay-Anwendungen eingesetzt werden. Die Enzymmarkierung kann mithilfe von chromogenen Substraten wie DAB, ABTS, TMB und TMBUS in Anwesenheit von Wasserstoffperoxid visualisiert werden.
R-PE und APC gehören zur Familie der Phycobiliproteine, die von Cyanobakterien und eukaryotischen Algen stammen.
R-PE hat Absorptionsmaxima bei 496, 546 und 565 nm und eine Emission bei 578 nm. Aufgrund des hohen Extinktionskoeffizienten (~1.960.000) und der hohen Fluoreszenz-Quantenausbeute (~0,82) ist R-PE der hellste Farbstoff für den 565-nm-Wellenlängenbereich.
APC besitzt ein Absorptionsmaximum bei 650 und eine Emission bei 660 nm. Aufgrund der hohen Fluoreszenz-Quantenausbeute (~0,68) ist APC der hellste Farbstoff für den Wellenlängenbereich von 650 nm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..