Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethanol absolut ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

92423.260EA 56.6 EUR InStock
92423.260 92423.320
Ethanol absolut ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Ethanol
Zertifizierungen: Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph.Eur.

Achtung! Bitte beachten: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie unterliegt regulatorischen Bestimmungen. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.


Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (207 nm) ≤ 0.70
Absorbance (220 nm) ≤ 0.26
Absorbance (235 nm) ≤ 0.10
Absorbance (240 nm) ≤ 0.07
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (207 nm) ≥ 20 %
Transmittance (220 nm) ≥ 55 %
Transmittance (235 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 85 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge