Ethylacetat ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
9280-REA 0 EUR InStock
9280-R
Ethylacetat ≥99,9% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethylacetat
The quality of many BAKER ANALYZED™ Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These solvents are essential for any chemical stockroom.
Formel: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77.1
Melting Pt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=0f6c525db7a2f3725affe5045040d70e0ac99352&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤0.001 %
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.9
Water (by KF, volumetric) ≤0.06 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..