Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethirimol
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
93638-50MG
93638-50MGEA 86 EUR InStock
93638-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethirimol
Standards Organische Standards
Ethirimol ist das Ethylaminoisomer von Dimethirimol, das zu einer Gruppe von Pyrimidinfungiziden gehört. Dieses systemische Fungizid wirkt durch Hemmung der Nukleinsäuresynthese und wird als Saatgutbehandlung zur Bekämpfung von Mehltau in Sommergerste und Weizen eingesetzt. Ethirimol ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht zur Verwendung in der Europäischen Union (EU) zugelassen. Für Produkte pflanzlichen und tierischen Ursprungs gilt jedoch gemäß Verordnung (EU) 2021/1531 ein standardmäßiger Rückstandshöchstgehalt (MRL) von 0,01 bis 2 mg/kg. Ethirimol muss im mehrjährigen Kontrollprogramm für Pestizidrückstände (MACP) überwacht werden, das innerhalb der EU und der EFTA in/auf Produkten pflanzlichen Ursprungs durchgeführt wird.
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P280 - P302 + P352 + P312 - P362 + P364 - P501
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge