Tetrahydrofuran, niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
9439-12EA 0 EUR InStock
9439-12
Tetrahydrofuran, niedriger Wassergehalt ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) enthält keine Konservierungsstoffe für die HPLC, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran
For use in Liquid Chromatography, Organic and Biosynthesis.
Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=11aea9af60d6f59ae6301982bc1178f0ad862d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-320 nm ≤0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.030
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤212
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.8 %
Color (APHA) ≤10
Peroxide (as H₂O₂) (at time of fill) ≤10 ppm
Residue after Evaporation ≤2.0 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤50 ppm
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge