Salzsäure 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9600.1000PEEA 153.6 EUR InStock
9600.1000PE
Salzsäure 30%, BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge