Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Formaldehyd 4% Stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: 0,5-1,5 % MeOH

9713.1000EA 22.6 EUR InStock
9713.1000 9713.5000 9713.9025 9713.9010 9713.9201
Formaldehyd 4% Stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)


Formel: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Melting Pt: -92
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Merck Index: 13,04259
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Formaldehyde) 3,5 - 4,5 %
pH-Wert (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge