Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED® für die Headspace-Gaschromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9754.1000EA 0 EUR InStock
9754.1000
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED® für die Headspace-Gaschromatographie, J.T.Baker®
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=d0727d3220885f6adab5f099d9fd3b4de38d5710&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge