Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ameisensäure 99% ≥99%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, getestet für UHPLC-MS, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

9820.0002AMEA 45.28 EUR InStock
9820.0002AM 9820.0010AM
Ameisensäure 99% ≥99%, BAKER ANALYZED® für die LC-MS, getestet für UHPLC-MS, J.T.Baker®
Ameisensäure


Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.22
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99 %
Residue after Evaporation max. 20 ppm
LC-Gradient with Diode Array Detection (AU), 0.1% (v/v) aqueous solution:
at 220 nm max. 0.002
at 254 nm max. 0.002
LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), 0.1% (v/v) aqueous solution:
Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ppb
Trace Impurities (in ppb), 0.1% (v/v) aqueous solution
Aluminium (Al) max. 50
Calcium (Ca) max. 50
Iron (Fe) max. 50
Potassium (K) max. 50
Magnesium (Mg) max. 50
Sodium (Na) max. 50
Ultraviolet Absorbance, 0.1% (v/v) aqueous solution (1.00-path vs water):
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge