Dichtestandards für die Erdölindustrie, Zertifizierte Referenzmaterialien
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99105.230EA 292 EUR InStock
99105.230 99109.230 99110.230 99111.230
Dichtestandards für die Erdölindustrie, Zertifizierte Referenzmaterialien
Standards Dichtestandards
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Dichte dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Bestimmung der Dichte von Mineralöl und Mineralölprodukten nach Methoden wie ASTM D4052 und IP 365 sowie äquivalenten internationalen Testmethoden eingesetzt werden.
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren getestet
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicheren Flaschen mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
Zertifizierungen: Alle Standards sind vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS.
Diesel- und Benzin-Standards: Vollständig zertifiziert nach ISO 17025 und 17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge