Flammpunkt-Referenzstandard, TAG - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99117.230EA 292 EUR InStock
99117.230
Flammpunkt-Referenzstandard, TAG - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die bei der Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten gemäß der Methode mit geschlossenem Tiegel nach TAG (ASTM D56) eingesetzt werden.
  • Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung mit MSDS
  • Manipulationssichere Verpackung
  • 12 Monate Haltbarkeit
Zertifizierungen: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Achtung! Bitte beachten: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge