Rauchpunktstandard
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99125.230EA 292 EUR InStock
99125.230
Rauchpunktstandard
Standards Mineralölindustrie-Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial für die Kraftstoffanalyse dient der Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die in der Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten zur Bestimmung des Rauchpunkts nach ASTM D1322 / IP 57 eingesetzt werden.
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Manipulationssichere Verpackung
Zertifizierungen: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge