Cetanzahl-Standard, ASTM D 613
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99128.290EA 837 EUR InStock
99128.290
Cetanzahl-Standard, ASTM D 613
Standards Mineralölindustrie-Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial für die Kraftstoffanalyse dient der Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die in der Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten zur Bestimmung der Cetanzahl nach ASTM D613 eingesetzt werden.
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
  • Zertifiziert mittels Ringversuch (Round-Robin-Methode) mit unanhängigen Testlaboren
  • Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
  • Manipulationssichere Verpackung
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge