Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Cleveland - offener Tiegel
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99114.230EA 292 EUR InStock
99114.230 99149.001 99150.001 99151.001
Zertifiziertes Referenzmaterial, Flammpunkt nach Cleveland - offener Tiegel
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Flammpunkt dienen der Verifizierung von Labor-Flammpunkttestern, die zur Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten eingesetzt werden. COC-Flammpunktstandards werden gemäß ASTM D92 'Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester' getestet und zertifiziert.
  • Vollständig zertifiziert nach ISO 17025 und ISO 17034
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt
  • Gewährleistet hohe Übereinstimmung zwischen Laboren
  • Zertifiziert gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testmethoden
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Lieferung in manipulationssicherer, UN-konformer Sicherheitsverpackung
Diese CRMs werden für die Methode nach Cleveland mit offenem Tiegel (ASTM D92, IP 36, ISO 2592) verwendet.
Zertifizierungen: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Achtung! Bitte beachten: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge