Standards für die Gesamtbasenzahl (TBN)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99352.202EA 258 EUR InStock
99352.202 99352.001 99353.154 99353.001 99354.154 99354.001 99355.154 99355.001 99356.154 99356.001 99357.154 99357.001 99358.154 99358.001 99359.154 99359.001
Standards für die Gesamtbasenzahl (TBN)
Standards Mineralölindustrie-Standards
Die Standards für die Gesamtbasenzahl (Total Base Number, TBN) werden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Basenzahl mittels potentiometrischer Titration eingesetzt werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Testverfahren ASTM D2896 / IP 276 zertifiziert.
  • Insbesondere für die Analyse von gebrauchten Ölen und Schmierstoffen
  • Basenzahl (BN) gemäß ASTM D2896 / IP 276 getestet und zertifiziert
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Zertifizierungen: Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit der zweifachen UKAS-Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034. Diese doppelte Akkreditierung gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die weltweit zuverlässigsten zertifizierten Daten.
Achtung! Bitte beachten: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Konzentrationswert ist die nominelle Konzentration für den TBN-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge