Sodium ionophore II - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99357-0.1ML-F
99357-0.1ML-FEA 258 EUR InStock
99357-0.1ML-F
Sodium ionophore II - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Sodium ionophore II - cocktail A
Composition:
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge