Potassium ionophore I - cocktail B, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
99373-0.1ML-F
99373-0.1ML-FEA 329 EUR InStock
99373-0.1ML-F
Potassium ionophore I - cocktail B, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Potassium ionophore I - cocktail B
Composition:
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 93.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
UN: 3172
ADR: 6.1 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9df3ee377656f7600f3e7b1adafb324a411a9fbd&vid=9df3ee377656f7600f3e7b1adafb324a411a9fbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge