Lithium ionophore IV, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
99387-50MG-F
99387-50MG-FEA 1530 EUR InStock
99387-50MG-F
Lithium ionophore IV, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Lithium ionophore IV
Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formel: C₃₇H₆₆N₂O₄
MDL Number: MFCD00077937
CAS-Nummer: 108083-23-4
UN: 1206
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec897561e255d606c3ff02e2ff223d6f10c28e3e&vid=ec897561e255d606c3ff02e2ff223d6f10c28e3e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge