Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesium ionophore II - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


99409-0.1ML-F
99409-0.1ML-FEA 632 EUR InStock
99409-0.1ML-F
Magnesium ionophore II - cocktail A, Selectophore™ Material für Ionensensoren, Supelco®
Magnesium ionophore II - cocktail A
Composition:
Magnesium ionophore II, 10.0 wt. % (63083)
2-Nitrophenyl octyl ether, 87.0 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 3.0 wt. %

Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH


Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APPEARANCE (COLOR) Yellow to Very Dark Yellow and Brown-Yellow to Very Dark Brown-Yellow and Brown to Very Dark Brown
APPEARANCE (FORM) Liquid
REFRACTIVE INDEX N20/D 1.511 - 1.515
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD 42 MONTHS

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge