Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in leichtem Mineralöl
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
99610.180EA 139 EUR InStock
99610.180 99611.180 99612.180 99613.180 99614.180 99615.180 99616.180 99617.180 99618.180 99619.180 99620.180 99621.180 99623.180
Schwefel, Zertifizierte Referenzmaterialien, in leichtem Mineralöl
Standards Mineralölindustrie-Standards
Schwefel-CRMs eignen sich für die Kalibrierung, Verifizierung oder den Einsatz in Qualitätskontrollverfahren zur Analyse des Schwefelgehalts in Mineralölprodukten.
  • In strikter Übereinstimmung mit ISO 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifiziert
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten zertifizierten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geeignet u. a. für international anerkannte Testmethoden und -protokolle: ASTM D2622, ASTM D3120, ASTM D4294, ASTM D5453, ASTM D7039, IP 336, IP 496, IP 497
  • Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in manipulationssicherer 100-ml-Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Die quantitative Analyse von Schwefel in Rohöl, Mineralölprodukten und Rohstoffen ist äußerst wichtig, um den Vorgaben von Aufsichtsbehörden und den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und somit teure Strafen zu vermeiden. Zu den Analyseverfahren für die Messung des Schwefelgehalts gehören: Nasschemie, Röntgenfluoreszenz, Atomspektroskopie und diverse thermische Verbrennungsmethoden mit unterschiedlichen Nachweisgrenzen. Egal welches Verfahren für die Messung eingesetzt wird - solide analytische Daten sind von wesentlicher Bedeutung für die Kalibrierung und/oder Verifizierung.
Zertifizierungen: UKAS ISO 17025 and ISO 17034.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge