Magermilchpulver, Pulver
Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
A0830.0500EA 27.3 EUR InStock
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
Magermilchpulver, Pulver
Magermilchpulver
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge