2,3-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10144.09 A10144.18 A10144.30
A10144.09EA 71.9 EUR InStock
A10144.09 A10144.18 A10144.30
2,3-Dihydroxybenzoesäure ≥98%
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 303-38-8 Molecular Formula: C7H6O4 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 2209117
Formel: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 204…208 °C
Dichte: 1.542
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002446
CAS-Nummer: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge