Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A10163.30 A10163.0B A10163.0I AB119388.0250
A10163.30EA 43.3 EUR InStock
A10163.30 A10163.0B A10163.0I ABCRAB119388.0250
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat ≥99%
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Purity: 99% CAS No.: 6381-59-5 Molecular Formula: C4H4KNaO6.4H2O Formula Weight: 282.23 (210.29anhy) Physical Form: Crystals Density: 1.77 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6.0-8.5 Melting Point: 70-80° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Beilstein Reference: 6113568 Merck Reference: 14,7670 Optical Rotation: +21° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00150989

Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors


Formel: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Melting Pt: 70…80 °C
Dichte: 1,77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150989
CAS-Nummer: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 14,7670
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=b2916546c357e512a898e837c4d40d48839223be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge