Trifluormethansulfonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10173.18 A10173.09
A10173.18EA 107 EUR InStock
A10173.18 A10173.09
Trifluormethansulfonsäure ≥98%
Trifluoromethanesulphonic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1493-13-6 Molecular Formula: CHF3O3S Formula Weight: 150.07 Flash Point: None Refractive Index: 1.3270 Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 161-162° Beilstein Reference: 1812100 Merck Reference: 14,9676 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007514
Formel: CHF₃O₃S
MW: 150.08 g/mol
Siedepunkt: 161…162 °C
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1.708
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge