3-Amino-6-chlorpyridazin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10185.06 A10185.14
A10185.06EA 87 EUR InStock
A10185.06 A10185.14
3-Amino-6-chlorpyridazin 98%
3-Amino-6-chlorpyridazin
Purity: 98% CAS No.: 5469-69-2 Molecular Formula: C4H4ClN3 Formula Weight: 129.55 Melting Point: ca 218° dec. Beilstein Reference: 110918
Formel: C₄H₄ClN₃
Melting Pt: ∼ 218 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051506
CAS-Nummer: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge