α-Brom-4-fluortoluol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10208.09 A10208.18 A10208.30
A10208.09EA 50.9 EUR InStock
A10208.09 A10208.18 A10208.30
α-Brom-4-fluortoluol ≥97%
α-Brom-4-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 459-46-1 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Pungent Boiling Point: 84-85°/15mm Beilstein Reference: 636507 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000359
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.530
Flash-Pt: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge