4-Brom-2-fluoranilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10228.22 A10228.09 A10228.14
A10228.22EA 107 EUR InStock
A10228.22 A10228.09 A10228.14
4-Brom-2-fluoranilin ≥98%
4-Brom-2-fluoranilin
Purity: 98+% CAS No.: 367-24-8 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 104°(219°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 103-108°/13mm Beilstein Reference: 2081089 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00010221
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 103…108 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010221
CAS-Nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge