2,5-Difluoranilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10272.09 A10272.18
A10272.09EA 42 EUR InStock
A10272.09 A10272.18
2,5-Difluoranilin ≥98%
2,5-Difluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 367-30-6 Molecular Formula: C6H5F2N Formula Weight: 129.11 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5130 Odour: Characteristic Melting Point: 13-14° Boiling Point: 171-174° Beilstein Reference: 2802549 UN No.: 2941 MDL No.: MFCD00007651
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 171…174 °C
Melting Pt: 13…14 °C
Dichte: 1,285
Flash-Pt: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007651
CAS-Nummer: 367-30-6
EINECS: 206-690-1
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge