2-Bromethanol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10275.0B A10275.14 A10275.30
A10275.0BEA 475 EUR InStock
A10275.0B A10275.14 A10275.30
2-Bromethanol ≥97%
2-Bromethanol
Purity: 97% CAS No.: 540-51-2 Molecular Formula: C2H5BrO Formula Weight: 124.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -80° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878140 Merck Reference: 14,3792 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002827
Formel: BrH₂CCH₂OH
Siedepunkt: 149…150 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1,762
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002827
CAS-Nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3792
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge