Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(III)citrat Hydrat Fe(III) 16,5-20% (Fe(II) ≤ 5%)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A10276.18 A10276.30 A10276.0B
A10276.18EA 26 EUR InStock
A10276.18 A10276.30 A10276.0B
Eisen(III)citrat Hydrat Fe(III) 16,5-20% (Fe(II) ≤ 5%)
Eisen(III)citrat Hydrat
Provides a source of iron used in cell culture applications. Provides iron in a less toxic form than free iron salts.

CAS No.: 334024-15-6 Molecular Formula: C6H5FeO7.xH2O Formula Weight: 244.94(anhy) MDL No.: MFCD00149617


Formel: C₆H₅FeO₇·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149615
CAS-Nummer: 334024-15-6
EINECS: 222-536-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge