Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

A1028-100G A1028-25G A1028-5G
A1028-100GEA 823 EUR InStock
A1028-100G A1028-25G A1028-5G
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure, Sigma-Aldrich®
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure


Formel: C₁₆H₁₃NO₃S
Melting Pt: 215…217 °C (Zers., Lit.)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00003998
CAS-Nummer: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01d5d119685a735fd50f704a22cc75f3876991d6&vid=01d5d119685a735fd50f704a22cc75f3876991d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Gray to dark green or black
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Dark Green to Dark Brown to Black
Solubility (Turbidity)
50 mg/ml, DMF
Clear to Turbid
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
Solvent Content ≤0.5%
Purity (HPLC) ≥97%
Recommended Retest Period 3 years

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge