Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorphenol ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A10311.30 A10311.0B A10311.0I
A10311.30EA 44.7 EUR InStock
A10311.30 A10311.0B A10311.0I
2-Chlorphenol ≥99%
2-Chlorphenol
Purity: 99% CAS No.: 95-57-8 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Phenol-like Melting Point: 7-8° Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1905114 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2021 MDL No.: MFCD00002159


Formel: C₆H₅ClO
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 175…176 °C
Melting Pt: 7…8 °C
Dichte: 1.260
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002159
CAS-Nummer: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02173
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge