3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10341.06 A10341.14
A10341.06EA 48.3 EUR InStock
A10341.06 A10341.14
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon ≥98%
3',5'-Bis(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 98% CAS No.: 30071-93-3 Molecular Formula: C10H6F6O Formula Weight: 256.15 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 85°/8mm Beilstein Reference: 2384789 MDL No.: MFCD00009910
Formel: C₁₀H₆F₆O
Siedepunkt: 85 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,422
Flash-Pt: 82 °C (179 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009910
CAS-Nummer: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge