2-Ethylhexylamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10372.0F A10372.AE
A10372.0FEA 164 EUR InStock
A10372.0F A10372.AE
2-Ethylhexylamin 98%
2-Ethylhexylamin
Purity: 98% CAS No.: 104-75-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Amine-like Melting Point: -76° Boiling Point: 169° Beilstein Reference: 1209249 UN No.: 2276 MDL No.: MFCD00008148
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0.789
Flash-Pt: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008148
CAS-Nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge