6-Bromhexannitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10400.06 A10400.09
A10400.06EA 88.8 EUR InStock
A10400.06 A10400.09
6-Bromhexannitril ≥97%
6-Bromhexannitril
Purity: 97% CAS No.: 6621-59-6 Molecular Formula: Br(CH2)5CN Formula Weight: 176.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4775 Boiling Point: 134-135°/15mm Beilstein Reference: 1744172 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013834
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂CN
Siedepunkt: 134…135 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,328
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013834
CAS-Nummer: 6621-59-6
EINECS: 229-570-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge