Azobenzol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10425.14 A10425.22 A10425.36 AB113800.0025
A10425.14EA 53.2 EUR InStock
A10425.14 A10425.22 A10425.36 ABCRAB113800.0025
Azobenzol ≥97%
Azobenzol
Purity: 97+% CAS No.: 103-33-3 Molecular Formula: C12H10N2 Formula Weight: 182.23 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 293° Merck Reference: 14,917 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003022
Formel: C₁₂H₁₀N₂
MW: 182.22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C
Melting Pt: 65…69 °C
Dichte: 1.203
Flash-Pt: 140
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003022
CAS-Nummer: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00948
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge