Aminoacetaldehyddiethylacetal 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10427.14 A10427.22
A10427.14EA 64.8 EUR InStock
A10427.14 A10427.22
Aminoacetaldehyddiethylacetal 98%
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Purity: 98% CAS No.: 645-36-3 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 162-163° Beilstein Reference: 506067 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008136
Formel: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
Siedepunkt: 162…163 °C
Dichte: 0.916
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge