Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyanguanidin ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A10451.0E A10451.30 A10451.36
A10451.0EEA 96.7 EUR InStock
A10451.0E A10451.30 A10451.36
Cyanguanidin ≥99%
Cyanguanidin
Purity: 99% CAS No.: 461-58-5 Molecular Formula: C2H4N4 Formula Weight: 84.08 Physical Form: Powder Density: 1.400 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 208-211° Beilstein Reference: 605637 Merck Reference: 14,3092 MDL No.: MFCD00008066


Formel: (H₂N)₂CNCN
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 208…211 °C
Dichte: 1,400
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008066
CAS-Nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8
Merck Index: 14,3092
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge